Stampa…
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-fluorophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 277 EUR
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
Peso molecolare: 221,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22056775
CAS Number: 1370025-53-8