Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01490-1G PC01490-5G PC01490-250MG
APOSPC01490-1GEA 285 EUR
APOSPC01490-1G APOSPC01490-5G APOSPC01490-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₆BrF₄NO
Peso molecolare: 288,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155018
CAS Number: 1602345-75-4