Stampa…
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 69.6 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₃INO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194454
CAS Number: 194344-29-1