Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 149 EUR
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 180,007 g/mol
Punto di fusione: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835492
CAS Number: 2729-34-2