Stampa…
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01487-1G PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA 499 EUR
APOSPC01487-1G APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Formula: C₇H₇FS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22481036
CAS Number: 1243283-09-1