Stampa…
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 576 EUR
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₄N₂
Peso molecolare: 204,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976371
CAS Number: 1448858-64-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III