Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 166 EUR
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Peso molecolare: 317,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185413
CAS Number: 372120-77-9
UN: 3261
ADR: 8,III