Stampa…
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-dihydroxypropane
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 93.1 EUR
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Formula: C₃H₆F₂O₂
Peso molecolare: 112,075 g/mol
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619633
CAS Number: 428-63-7