Stampa…
4,7-Difluoroindan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC01482-1G PC01482-250MG PC01482-5G
APOSPC01482-1GEA 155 EUR
APOSPC01482-1G APOSPC01482-250MG APOSPC01482-5G
4,7-Difluoroindan-1-one
4,7-Difluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772126
CAS Number: 130408-16-1