Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 190 EUR
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formula: C₈H₆F₆O₄
Punto di ebollizione: 50 °C (144 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078313
CAS Number: 116401-64-0