Stampa…
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formula: C₃H₂BrF₄NO
Peso molecolare: 223,952 g/mol
Punto di fusione: 90…90,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153719
CAS Number: 422-22-0