Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 315 EUR
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
Peso molecolare: 237,497 g/mol
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631363
CAS Number: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8,III