Stampa…
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 873 EUR
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄F₃NOS
Peso molecolare: 219,184 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C (0,01 mm Hg)
Densità: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673057
CAS Number: 55225-88-2