Stampa…
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
Peso molecolare: 200,6 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631393
CAS Number: 58537-11-4