5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid, 5-(4-Bromophenyl)-3-carboxy-2-(trifluoromethyl)furan, 1-Bromo-4-[4-carboxy-5-(trifluoromethyl)fur-2-yl]benzene
PC0059-1G
PC0059-5G
APOSPC0059-1GEA
29.2
EUR
APOSPC0059-1G
APOSPC0059-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formula:
C₁₂H₆BrF₃O₃ Peso molecolare: 335,073 g/mol Punto di fusione: 199…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313498 CAS Number: 229957-02-2 |