Stampa…
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 261 EUR
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,564 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095327
CAS Number: 252004-50-5