Stampa…
3-Bromo-4-phenylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 0 EUR
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114247
CAS Number: 88345-89-5