Stampa…
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 23.2 EUR
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Formula: C₅H₄I₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663851
CAS Number: 98136-86-8