Stampa…
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9946-25G OR9946-5G OR9946-100G
APOSOR9946-25GEA 633 EUR
APOSOR9946-25G APOSOR9946-5G APOSOR9946-100G
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride,
Formula: C₇H₇Cl₂NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369084
CAS Number: 503058-51-3