6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR9941-1G
OR9941-5G
OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA
135
EUR
APOSOR9941-1G
APOSOR9941-5G
APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Peso molecolare: 177,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179395 CAS Number: 54197-64-7 |