L-(+)-Cystathionine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Intermediate in trans-sulfuration whereby the sulfur of methionine is transferred via homocysteine to cysteine. Collection Czechoslov.
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄S Punto di fusione: 312 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00036685 CAS Number: 56-88-2 |