Stampa…
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenyl-1,3-diazine, 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenylpyrimidine
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 290 EUR
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179595
CAS Number: 62260-39-3