Stampa…
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 183 EUR
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formula: C₁₄H₁₀N₂O
Peso molecolare: 222,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798377
CAS Number: 1504-78-5