Stampa…
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 364 EUR
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Punto di fusione: 127…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659620
CAS Number: 900014-85-9