2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Punto di fusione: 62…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08060524 CAS Number: 864068-87-1 |