Stampa…
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [2-(Morpholin-4-yl)pyridin-4-yl]methanol, (2-Morpholinopyridin-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9782-1G OR9782-250MG
APOSOR9782-1GEA 168 EUR
APOSOR9782-1G APOSOR9782-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271915
CAS Number: 556109-99-0