Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (Phenoxy-2-furyl)methanol
OR9781-1G OR9781-250MG
APOSOR9781-1GEA 227 EUR
APOSOR9781-1G APOSOR9781-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271913
CAS Number: 51551-74-7