Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 333 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₅N
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788280
CAS Number: 22652-14-8