Stampa…
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 161 EUR
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08271911
CAS Number: 868755-57-1
UN: 3261
ADR: 8,III