Stampa…
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 279 EUR
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂N₂OS
Punto di ebollizione: 48…50 °C (3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047409
CAS Number: 51317-66-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III