Stampa…
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formylbenzylamine, N-BOC protected, tert-Butyl (3-formylbenzyl)carbamate
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 141 EUR
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,279 g/mol
Punto di fusione: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659091
CAS Number: 170853-04-0