Stampa…
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9733-1G OR9733-250MG OR9733-50MG
APOSOR9733-1GEA 203 EUR
APOSOR9733-1G APOSOR9733-250MG APOSOR9733-50MG
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659088
CAS Number: 845885-94-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III