Stampa…
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 143 EUR
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,248 g/mol
Punto di fusione: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01125264
CAS Number: 92028-57-4