Stampa…
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-bromoacetyl-1-benzofuran, 2-Bromo-1-(5-bromobenzofuran-2-yl)ethanone
OR9719-1G OR9719-250MG
APOSOR9719-1GEA 104 EUR
APOSOR9719-1G APOSOR9719-250MG
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 317,961 g/mol
Punto di fusione: 135…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658982
CAS Number: 7039-76-1
UN: 3261
ADR: 8,II