Stampa…
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9718-1G OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA 0 EUR
APOSOR9718-1G APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659070
CAS Number: 216955-61-2