Stampa…
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
OR9717-1G OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA 190 EUR
APOSOR9717-1G APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₄S
Peso molecolare: 340,438 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659069
CAS Number: 365413-31-6