Stampa…
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 162 EUR
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇IN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060724
CAS Number: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III