Stampa…
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR968326-1G OR968326-500MG
APOSOR968326-1GEA 506 EUR
APOSOR968326-1G APOSOR968326-500MG
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
Formula: C₅H₃ClINO
Peso molecolare: 255,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16610456
CAS Number: 1207973-15-6