Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Carbamothioyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioic acid amide, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
OR9683-1G OR9683-250MG OR9683-5G
APOSOR9683-1GEA 303 EUR
APOSOR9683-1G APOSOR9683-250MG APOSOR9683-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide
Formula: C₆H₉N₃S
Peso molecolare: 155,221 g/mol
Punto di fusione: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659061
CAS Number: 844891-03-8