Stampa…
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 361 EUR
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formula: C₁₁H₉BrS
Peso molecolare: 253,158 g/mol
Punto di fusione: 83…84,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659060
CAS Number: 81443-46-1