Stampa…
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4'-(thien-2-yl)acetophenone, 2-Bromo-1-[4-(thien-2-yl)phenyl]ethan-1-one
OR9681-1G OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA 355 EUR
APOSOR9681-1G APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formula: C₁₂H₉BrOS
Peso molecolare: 281.168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659059
CAS Number: 128746-80-5