Stampa…
Acridine-9-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Carboxyacridine, 9-Acridinecarboxylic acid
OR9679-1G OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-1GEA 80 EUR
APOSOR9679-1G APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
Peso molecolare: 223,227 g/mol
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009734
CAS Number: 5336-90-3