Stampa…
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Fur-2-yl)benzylamine, 2-[2-(Aminomethyl)phenyl]furan
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 263 EUR
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213664
CAS Number: 771573-25-2
UN: 2735
ADR: 8,III