Stampa…
4-[(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methyl]benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamine, 4-[(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]benzylamine, {4-[(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9672-1G OR9672-250MG
APOSOR9672-1GEA 408 EUR
APOSOR9672-1G APOSOR9672-250MG
4-[(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methyl]benzylamine 95%
4-[(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methyl]benzylamine
Formula: C₁₄H₂₃N₃
Peso molecolare: 233,353 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435915
CAS Number: 884507-52-2
UN: 2735
ADR: 8,III