Stampa…
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 75.7 EUR
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Formula: C₇H₁₄N₂·2BrH
Peso molecolare: 288,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27964259
CAS Number: 77415-55-5