Stampa…
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 364 EUR
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₃NS
Peso molecolare: 203,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435893
CAS Number: 884507-27-1