Stampa…
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR966366-1G OR966366-250MG OR966366-500MG
APOSOR966366-1GEA 1180 EUR
APOSOR966366-1G APOSOR966366-250MG APOSOR966366-500MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28502507
CAS Number: 1419590-81-0