Stampa…
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Aminophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR9660-1G OR9660-250MG
APOSOR9660-1GEA 328 EUR
APOSOR9660-1G APOSOR9660-250MG
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,187 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435856
CAS Number: 10185-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III