Stampa…
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965960-1G OR965960-500MG
APOSOR965960-1GEA 948 EUR
APOSOR965960-1G APOSOR965960-500MG
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29067469
CAS Number: 1781647-84-4