Stampa…
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 97.4 EUR
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029825
CAS Number: 102-14-7